Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare Mohr-Pipetten (Messpipetten), Klasse B
Robuste Bauweise
15.72 € - 159.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E438, USP Typ I, Klasse B |
---|---|
Klasse | B |
Material | Borosilikatglas |
Skala | Ja |
Typ | Mohr-Pipette |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10477163
|
DWK Life Sciences
37020-11100 |
Gelb | 1 ml | ± 0.02 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12645866
|
DWK Life Sciences
37020-10 |
Orange | 10 mL | ± 0.06 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15252676
|
DWK Life Sciences
37020-110 |
Weiß | 0.1 ml | ± 0.005 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10707993
|
DWK Life Sciences
37020-5 |
Blau | 5 mL | ± 0.04 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Robuste Bauweise
- Für chemische Laborarbeiten—Spitzenöffnungen sind kleiner als für den klinischen Laborbetrieb üblich
- Dauerhafte braune, graduierte Skala, die in ein gleichmäßiges, über dem Konus endendes Rohr eingeschmolzen ist
- Farbcodierung nach Größe für einfache Sortierung
- Gehärtete Spitzen
- Kalibriert auf Volumenabgabe
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 1293, Klasse B, Stil 1.
Spezifikation
ASTM E438, USP Typ I, Klasse B | |
Borosilikatglas | |
Mohr-Pipette |
B | |
Ja | |
Nein |