Learn More
DWK Life Sciences Cylinders, To Deliver, Class A, White Scale, with
Volumenabgabe; Klasse A
Marke: DWK Life Sciences 20028W-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Umgekehrte Graduierungen und Stoßstange in der Größe 4
- Kapazität: 100 ml
- Grad. Int.: 5 bis 100 ml
- H: 255 mm
Spezifikation
Round | |
Graduated Cylinder | |
To Deliver | |
USP Typ I, ASTM E438 | |
A | |
Safe Gard Bumper | |
Borosilikatglas | |
Stoßfängerschutz | |
1 ml |
± 0.4 ml | |
10.03 Zoll | |
White | |
Hexagonal | |
255 mm | |
Graduiert von 5 bis 100 ml | |
100 ml | |
Weiße umgekehrte metrische Skala | |
1 ml |