Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Filtertiegel nach Gooch
Trockene Präzipitate bis zu konstantem Gewicht bei 110 °C (230 °F)
417.00 € - 488.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A |
---|---|
Beschreibung | Mit Frittenscheiben |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Sammeln, Trocknen und Wiegen von Ausfällungen und Proben, die mittels gravimetrischer Analyse analysiert werden sollen |
Max. Temperatur (metrisch) | 250 °C |
Produktcode | Marke | Porosität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15399933
|
DWK Life Sciences
28260-301 |
Grob | 30mL |
488.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15389943
|
DWK Life Sciences
28260 303 |
Fein | 30mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15309953
|
DWK Life Sciences
28260 302 |
Mittel | 30mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Bei höheren Temperaturen, im Elektroofen erhitzen
- Entfernen Sie die Tiegel erst, wenn die Temperatur auf ca. 250 °C (482 °F) gesunken ist.
- Frittenscheibe
- Vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
- Erhältlich in den Porositäten „grob“ (C), „mittel“ (M) und „fein“ (F)
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
Borosilikatglas | |
250 °C |
Mit Frittenscheiben | |
Zum Sammeln, Trocknen und Wiegen von Ausfällungen und Proben, die mittels gravimetrischer Analyse analysiert werden sollen | |
Gooch Filtertiegel |