Learn More
Kimble™ Kontes™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Kimble™ Niedrige Griffin Becher mit Ausgießer haben durch ihren dicken, leicht ausgestellten Rollrand ausgezeichnete Ausgießeigenschaften und sind dank ihrer gleichmäßig starken Seitenwände und Böden auch für den Einsatz auf Heizplatten geeignet.
Marke: Kimble™ 14000250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Mattierte Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
- Gut ablesbare weiße Skala zum Messen und/oder Mischen von Flüssigkeiten
- Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
- Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Spezifikation
± 5 % | |
2.67 Zoll | |
250 ml | |
Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten | |
3.46 Zoll | |
Ausguss | |
Dauerhafte matte Markierung | |
Becher | |
ASTM E960 | |
Griffin mit oberem Wulst |
8.45 oz. | |
6.8 cm | |
Borosilikatglas | |
25 bis 200 ml | |
8.8 cm | |
25 ml | |
Je | |
Ja | |
Doppelte Skala, weiß |