Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wägeflaschen mit niedriger Form
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 ml (1.69 oz.)
Höhe (angloamerikanisch):
1.18 Zoll
Standard-Konusverbindung:
60/12
Gewicht (angloamerikanisch):
0.15 lbs.
Beschreibung
Niedrige zylindrische Wägegläser
- Steckstopfen mit geschlossenem Boden passt in den innen geschliffenen Körper
Compliance
Entwickelt gemäß Fed. Spec. NNN-B-1493, Typ I, Stil III.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 50 ml (1.69 oz.) |
Verschlusstyp | Stecker |
Höhe (angloamerikanisch) | 1.18 Zoll |
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.69 oz. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2.36 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 60 mm |
Form | Niedrige Form, Zylindrisch |
Material | Glas |