Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Medienflaschen mit Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Beschreibung
- Erhältlich mit (Kat. Nr. 06-421-1) und ohne Graduierungen
- 1000 ml-Größe mit in die Seitenwand eingegossenen Fingergriffen und zwei GPI-Gewindegrößen erhältlich
- Alle Flaschen verfügen über ein Gewinde für Schraubverschlüsse
- Mit oder ohne schwarze Phenolverschlüsse mit 14B-Gummieinlage
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4.22 oz.) |
Verschlussauskleidung | Gummi |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 33 bis 430 mm |
Verschlusstyp | Weißer Phenol-Verschluss mit PTFE-/Gummi-Dichtungseinlage |
Durchmesser (metrisch) | 55 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
Höhe (metrisch) | 123 mm |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.22 oz. |