Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Medienflaschen mit Graduierung
Catalog Number 10124332
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Gewährleisten einfaches Ausgießen und praktische Handhabung
  • Erhältlich mit (Kat. Nr. 06-421-1) und ohne Graduierungen
  • 1000 ml-Größe mit in die Seitenwand eingegossenen Fingergriffen und zwei GPI-Gewindegrößen erhältlich
  • Alle Flaschen verfügen über ein Gewinde für Schraubverschlüsse
  • Mit oder ohne schwarze Phenolverschlüsse mit 14B-Gummieinlage
Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Verschlusstyp Weißer Phenol-Verschluss mit PTFE-/Gummi-Dichtungseinlage
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,8 in.
Höhe (metrisch) 123 mm
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.1 Zoll
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Schwarz
Graduated Ja