Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
Marke: DWK Life Sciences 45066A-13100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
- Weiße Beschriftungsfläche
- Kappe aus schwarzem Phenolharz
Spezifikation
ASTM E982, Typ VI, Klasse B | |
Phenolisch | |
100 mm | |
Beschriftungsfläche | |
13-415 | |
Schraube |
Schwarz | |
8 ml | |
Borosilikatglas | |
PTFE, Gummi | |
13 mm | |
Wiederverwendbares Teströhrchen |