Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Serienmäßige Mischzylinder Klasse A
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Marke: DWK Life Sciences 20036-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet: Zertifikat für Graduierungsgenauigkeit.
Benötigt : Ersatzstopfen erhältlich (Serie 14-642-2)
Beschreibung
- Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
- Lieferung mit Zertifikat für Graduierungsgenauigkeit
- Einzelne metrische weiße Keramik-Email-Skala
- Mit standardmäßigem Kegelstopfen
- Die in der Bestelltabelle gezeigten Höhen verstehen sich ohne Stopfen.
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E1272, Klasse A, Stil 2; Genauigkeit entspricht ASTM E694
Spezifikation
Round | |
White | |
Hexagonal | |
±0.35 mL | |
USP Typ I ASTM E1272, E694, E438 | |
100 ml | |
10.03 Zoll | |
Zertifikat für Graduierungsgenauigkeit. | |
22 | |
± 0.35 ml | |
1 ml |
To Contain | |
Graduated Mixing Cylinder | |
Graduiert von 5 bis 100 ml | |
Borosilikatglas | |
Class A | |
Nützlich als Mischzylinder | |
255 mm | |
Einteilung in weißem Emaille | |
Glass | |
Borosilikatglas | |
1 ml |