Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0.33 oz., 10 mL
0.84 oz., 25 mL
1.69 oz., 50 mL
10 ml
Höhe (metrisch):
16,8 cm
168 mm
175 mm
186 mm
Gewicht (metrisch):
31g
31 g
35g
47g
Beschreibung
Beinhaltet
- Side tube cap has small vent for air escape
- Thermometer to record temperature during determinations has range of 14° to 38°C in 0.2° graduations, accurate to ±0.5°C
Kolben mit Seitenrohr und Kappe sowie Thermometer
- Kapazität innerhalb 10 % der auf dem Kolben eingravierten Nennkapazität
- Die Kappe des Seitenrohrs verfügt über einen kleinen Belüftungsschlitz
- Das Thermometer zur Temperaturaufzeichnung während der Bestimmung hat einen Bereich von 14 ° bis 38 °C mit Abstufungen von 0.2 ° und einer Genauigkeit bis ± 0.5 °C.
- 10/18 Standardkonus-Thermometerverbindung
- 5/12 Standardkonuskappe
- Nummerierte Gehäuse zur einfachen Identifizierung
- Die 50 ml-Größe ist für die relative Dichte von Pigmenten gemäß ASTM™ D 153 bestimmt
Compliance
ASTM D 153
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0.33 oz., 10 mL |
Höhe (angloamerikanisch) | 6.6 in. |
Höhe (metrisch) | 168 mm |
Kapazität (metrisch) | 10 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.33 oz. |
Enthält | Special medium length 10/18 mercury thermometer |
Gewicht (metrisch) | 31g |
Gewicht (angloamerikanisch) | 0.06 lb. |
Form | Conical |