Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™ A5 Sterile Reinraumstiefel
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wenn Sie eine hochwertige Kombination aus Qualität und Komfort – sowie einen zuverlässigen sterilen Reinraumschutz – benötigen, können Sie sich auf die sterilen A5-Stiefelüberzüge von Kimtech™ verlassen. Sie haben eine durchschnittliche Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) von 96 % und bestehen aus 100 % atmungsaktivem Polypropylen-SMS-Material, die dem Träger einen textilähnlichen Tragekomfort bietet.
Diese persönliche Schutzkleidung ist dreifach eingepackt und vakuumverpackt und eignet sich für Reinräume der ISO-Klasse 5 oder höher. Sie verfügen über Clean-Don Bänder und einen 2-Zoll-Vinyl-Rand für eine verbesserte Feuchtigkeitsbarriere.
Die Stiefelüberzüge werden ohne Latex, Silikon oder das Konservierungsmittel BHT hergestellt und sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt (Einweg-PSA).
- 100 Paar/200 Stück A5 sterile Reinraum-Stiefelüberzüge/Schachtel von Kimtech™
- Dreifach eingepackt, vakuumverpackt, geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 5 oder höher; CE-zertifiziert (CE Simple)
- Jedes einzeln eingepackte Paar Stiefelschutzüberzüge verfügt über einen Sterilisationsindikator, an dem zu sehen ist, dass es eine Gamma-Sterilisation durchlaufen hat
- Diese Schutzkleidung enthält keinen Naturkautschuklatex, keine BHT-Konservierungsmittel und kein Silikon; 2 Zoll Vinylrand schafft eine Feuchtigkeitsbarriere
- A5 Reinraumbekleidung von Kimtech™ wird in einer ISO-zertifizierten Einrichtung hergestellt und unter Reinraumbedingungen verarbeitet und einzeln eingepackt
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, Kategorie III, PSA
Spezifikation
Größe | Klein, Mittel |
Material | SMS |
Latex Free | Ja |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Elastic Top with Ankle Ties |
Verpackungsmenge | 100 Pairs/Cs. |
Verpackungsart | Triple Bagged, Vacuum Packed |
Produkttyp | Controlled Environments Boot Covers |
Mehr anzeigen |