Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™ M3 gefalteter, steriler Mundschutz
Antiallergische BiCoSof™ Innenbeschichtung und biegsamer Nasenbügel aus Aluminium
25.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polyethylen |
Größe | Normal |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Fastening Type | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fastening Type | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10702121
|
Kimberly-Clark Professional™
62467 |
Ties | With 7 in. soft ties |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Sterile masks feature non-irritating BiCoSof™ inner facing and bendable aluminum nosepiece. Available with earloops or soft ties.
- Gammasterilisiert auf 10-6
- Weiß, mit weichen Bändern oder Ohrschlingen
- Außenschicht aus atmungsaktiver Polyethylenfolie zum Schutz vor Kontamination
- Polyesterverbindung und Polyesterfiltermedium mit Bakterienfiltrationseffizienz von 91.9 % und Partikelfiltrationseffizienz von 93.1 %
Spezifikation
Cleanroom Face Mask | |
Polyethylen | |
Steril | |
Class 1 (ISO 3) | |
86 % (PFE), 94 % (BFE) | |
0.1 μm (PFE), 3 μm (BFE) |
Weiß | |
Normal | |
Gefaltet | |
Yes | |
Yes | |
Kimtech™ M3 Sterile |