Learn More
DWK Life Sciences Braune Boston Round-Flaschen mit Verschlusskappen mit Zellstoff-/Vinyldichtung
Catalog Number 11745908
Click to view available options
Fassungsvermögen:
500 ml (16 oz.)
Höhe (metrisch):
168 mm
Material:
Glas
Höhe (angloamerikanisch):
6,6 in.
Die enge Öffnung ermöglicht ein kontrollierteres Ausgießen als eine breitere Öffnung.
  • Braunes Glas schützt den Inhalt vor UV-Strahlen und ist ideal für lichtempfindliche Produkte.
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,6 in.
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.95 Zoll
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz