Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz
Hochbeständig gegen hohe Temperaturen und Dampf beim Autoklavieren
38.40 € - 515.00 €
Specifications
Produkttyp | Schraubverschluss |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Product Code | Brand | Halsausführung | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Halsausführung | Price | Quantity & Availability | |||||
10455342
|
DWK Life Sciences
73802-15415 |
15-415 |
321.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11894005
|
DWK Life Sciences
73802-13415 |
13-415 |
245.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15760409
|
DWK Life Sciences
73802-22400 |
22-400 |
515.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10144804
|
DWK Life Sciences
73802-15415 |
15-415 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Eingegossene Einlage aus weißem 14B-Gummi mit PTFE-Schicht
- Drei Gewindegänge
Specifications
Schraubverschluss | |
Schwarz | |
Autoklavierbar |
Flasche | |
Phenolharz |