Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz
Hochbeständig gegen hohe Temperaturen und Dampf beim Autoklavieren
Marke:  DWK Life Sciences 73802-15415
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10144804
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Eingegossene Einlage aus weißem 14B-Gummi mit PTFE-Schicht
  • Drei Gewindegänge
Spezifikation
Spezifikation
Schraubgewindeverschlüsse
Schwarz
PTFE-faced Rubber
Ja
Flasche
Phenolic Resin
15-415