Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2 ml- und 4 ml-Autosampler-Fläschchen ohne Verschlüsse: Bördelkappen
Hergestellt aus Borosilikatglas
Marke:  DWK Life Sciences 331232CL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11873043
  • 765.00 € / 2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Außendurchmesser x Länge: 12 x 32 mm
  • Oberfläche: Klemme
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 20 Packungen/Karton Verschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Chromatographische Anwendungen
Weit
Bördelverschluss, große Öffnung
100/Pckg.
12 mm
2,0 ml
1,25 in.
100
32 mm
No