Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Probenfläschchen mit transparentem Schraubgewinde und aufgesetzten Verschlüssen
Beschreibung
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Verschlüsse mit PTFE-beschichteten Silikoneinlagen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | A |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 5.4 dr. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
| Mehr anzeigen |