Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und nichtbefestigtem Verschluss mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Mit nicht angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
Marke:  DWK Life Sciences 60812B1232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11872993
  • 237.00 € / 200 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 26-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus braunem Borosilikatglas 33
  • Verschlüsse mit PTFE-beschichteten weißen Gummieinlagen
Spezifikation
Spezifikation
A
12 mm
2 ml
Schraube
Phenolharz
32 mm
Durchsichtig
Borosilikatglas
PTFE/Gummi
0.5 dr.
Schraubverschluss
ASTM Typ I