Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Transparente Probenfläschchen mit Schraubgewinde und losem, PTFE-beschichtetem/weiß gummiertem Verschluss
Artikelnummer. 11852993
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Höhe (metrisch):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Verschlussgröße:
13-425
15-425
18-400
20-400
8-425
Packungsgröße:
200 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Verschlussgröße unitSize
11852993 4 ml 45 mm 15 mm 13-425 200 Stück
11872993 2 ml 32 mm 12 mm 8-425 200 Stück
11892993 12 ml 65 mm 19 mm 15-425 200 Stück
11882993 8 ml 60 mm 17 mm 15-425 200 Stück
11803003 16 ml 70 mm 21 mm 18-400 200 Stück
11813003 24 ml 85 mm 23 mm 20-400 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11852993 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 60812B1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einzeln angebrachte, geschlossene schwarze Phenolharzverschlüsse
  • Aus durchsichtigem 33 Expansion Borosilikatglas
  • Verschlüsse mit Einlagen mit PTFE-Beschichtung/aus weißem Gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Klassifikation A
Material (Auskleidung) PTFE/Gummi
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 4 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 1 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 13-425
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I
Höhe (metrisch) 45 mm