Learn More
DWK Life Sciences Weighing bottle, 4ml. Pack of 6.
Catalog Number 12787567
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
Diese KIMAX-Flasche in Sondergröße wurde ursprünglich zum Wiegen kleiner Kohleproben entwickelt
  • Der kappenartige Verschluss passt über Körper mit Außenschliff
  • Ersatzweise kann ein kappenartiger 15182-Stopfen verwendet werden
  • Keine Beschriftungsfläche
Fassungsvermögen 4 ml (0.13 oz.)
Höhe (angloamerikanisch) 0.94 Zoll
Höhe (metrisch) 24 mm
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.13 oz.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.78 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Glas
Standard-Konusverbindung 24/12
Gewicht (metrisch) 13 g
Gewicht (angloamerikanisch) 0.02 lbs.
Form Zylindrisch