Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben der Klasse B mit Schappverschlüssen aus Polyethylen
Kalibriert “auf Volumenaufnahme”
Marke: DWK Life Sciences 28010250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gemäß den Toleranzen der Klasse B auf der Volumentoleranztabelle der Klasse B
- Permanente Graduierungslinie
- Der Schnappverschluss aus Polyethylen schützt den Hals bei einem Umkippen
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ E 288 für Kolben der Klasse B entwickelt
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polyethylen | |
Borosilikatglas | |
22.5 cm | |
±0.24 ml | |
5 |
Klasse A, USP-Typ I, ASTM E438, E288 | |
250 ml | |
8.85 Zoll | |
Bearbeitet | |
Ja |