Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Volumetrische Kolben aus dickwandigem Klarglas, Klasse A, mit Glasstopfen
Die großen Ziffern erleichtern das Ablesen des Volumens aus größerer Entfernung.
Marke: DWK Life Sciences 92812G20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die großen Ziffern erleichtern das Ablesen des Volumens aus größerer Entfernung.
- Weithals
- Die dicken, gleichmäßigen Wände bieten eine hohe Festigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit
- Große, permanente und leicht ablesbare Beschriftungen
- Flacher Innenboden zum Rühren mit standardmäßigen Rührstäben
- Graduierung nach Volumentoleranzen der Klasse A
- Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Inhalt: 10 bis 250 ml
- Kalibriert gemäß ASTM™ E288
Spezifikation
Glas | |
Borosilikatglas | |
13 cm | |
Ja | |
13 |
20 ml | |
5.11 Zoll | |
±0.08 ml | |
Weit |