missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ 58 °-Zusatztrichter mit kurzem Schaft

Die Schüsseln sind für eine schnelle Filterung in einen exakten Winkel gepresst

Marke:  DWK Life Sciences 2895035

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10053394

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Die Schüsseln sind für eine schnelle Filterung in einen exakten Winkel gepresst

  • Schwere, gleichmäßige Wände
  • Verstärkte Rollbündchen
  • Feuerpolierte Enden

Spezifikation

Spezifikation

35mm
6,5 mm
5 cm
8 mL
Borosilikatglas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote