missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ 90°-Schlaucheinlassadapter

Schläuche Innendurchmesser 0,375 in.

Marke:  DWK Life Sciences 1830002440

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11812933

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Standardkonus 24/40
  • Schlauchverbindung Nr. 2
  • H: 80mm

Spezifikation

Spezifikation

0,37 in.
3,14 in.
Schlauchanschluss 2
24/40
9,39mm
80mm
90°-Einlassadapter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote