Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Microcaps™ TLC-Spotting-Kapillaren
Zum Spotting von prä-absorbierenden TLC-Platten
Marke: DWK Life Sciences 764500-0005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
Präzisionsgebohrte Glaskapillarröhrchen sind auf eine vorher festgelegte Länge geschnitten, damit jedes Kapillarröhrchen bei Befüllung ein bekanntes Volumen fasst.
- Kapillaraktivität zieht die Flüssigkeit in das Röhrchen
- Dosierung der Flüssigkeit durch Drücken des Balls
- Keine besonderen Fähigkeiten oder Schulung erforderlich
- Sofortige, professionelle Ergebnisse
- Lieferbar in Packungen mit einem Ball zur Montage und einem Spenderfläschchen mit 100 Mikropipetten
- Volumetrische Toleranz: ±1 %
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438 | |
0,0355 in. | |
0.9017 mm | |
1 Glühlampenbaugruppe und 1 Dispensierröhrchen | |
Kasten mit 100 Glasröhrchen | |
32 mm | |
Ja |
0,0174 in. | |
0.4419 mm | |
Borosilikatglas | |
1,25 in. | |
5 μl | |
Microcaps™ TLC-Spotterkapillare |