Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC-Reservoirs
Für die Vorbereitung, Lagerung und Abgabe von mobilen Phasen in der Flüssigchromatographie
368.00 € - 900.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A |
---|---|
Beschichtung | PVC |
Material | Borosilikatglas |
Typ | Ultra-Ware™ HPLC-Reservoir |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung, Lagerung und Abgabe von mobilen Phasen bei der Flüssigkeitschromatographie |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12851541
|
DWK Life Sciences
953901-1002 |
1000 ml | Konisch |
368.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15154099
|
DWK Life Sciences
953901-5002 |
5000 mL | Konisch |
900.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A mit Sicherheitsaußenbeschichtung aus Kunststoff
- Sicherheitsbeschichtung verfügt über einen UV-Blocker, der die Lichtdurchlässigkeit bis zu 385 nm blockiert und so den photochemischen Abbau von lichtempfindlichen Lösungsmitteln verhindert
- Schraubgewinde: GL45-4
- Höchsttemperatur: 120 °C
- Erhältlich mit flachem oder konischem Boden; Behälter mit konischem Boden liefern praktisch die gesamte mobile Phase, ohne dass der Behälter gekippt werden muss und Lösungsmittel verschüttet werden kann
Spezifikation
USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
Borosilikatglas | |
Vorbereitung, Lagerung und Abgabe von mobilen Phasen bei der Flüssigkeitschromatographie | |
248 °F |
PVC | |
Ultra-Ware™ HPLC-Reservoir | |
GL45-4 Schraubgewinde | |
120 °C |