Learn More
DWK Life Sciences Farbvergleichsröhrchen nach APHA-Standard
Die hochwertigen Reagenzgläser entsprechen den Normen der Federal and American Public Health Association (APHA)
Marke: DWK Life Sciences 45315-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die hochwertigen Reagenzgläser entsprechen den Normen der Federal and American Public Health Association (APHA)
- Der schattenwurffreie Boden ermöglicht das Betrachten mit unverzerrtem Licht
- Größer, enger und mit einer längeren Skala als die Vormodelle
- Alle Graduierungslinien und Legenden sind aus strapazierfähiger weißer Keramik-Emaille
- Ringe stimmen mit bestimmten Flüssigkeitsvolumen überein
- In Sets von sechs Röhrchen in den Größen 50 und 100 ml
- Aus Glas, nicht steril, autoklavierbar
Aufgrund von Produkteinschränkungen können wir dieses Produkt nicht online verkaufen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter 1-800-766-7000 oder schicken Sie eine E-Mail an CS.WebEmail@thermofisher.com.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der US-Bundesspezifikation NNN-T-175, Typ 1, Klasse 2. Die 50-ml-Größe wird von APHA ausdrücklich in Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser erwähnt.
Spezifikation
50 mL | |
300 mm | |
NNN-T-175, USP, ASTM E 438, APHA | |
Weiße Keramik-Emaille-Ringe und Hinweistext | |
Ring mit Graduierung |
Borosilikatglas | |
20 mm | |
Zur Verwendung mit Standardlösungsfarben für visuelle Farbvergleiche mit ähnlichen Röhrchen mit Lösungsmittelproben | |
50 mL | |
7.87 bis 8.66 Zoll |