Learn More
DWK Life Sciences Farbvergleichsröhrchen
Die Kimble™ Nessler Farbvergleichsröhrchen in niedriger Form übertragen dank ihres schattenlosen Bodens nach dem Befüllen das Licht ohne Einschränkungen. Es bilden sich keine dunklen Punkte, wenn die Röhrchen mit Flüssigkeit gefüllt und dann von oben betrachtet werden.
Marke: DWK Life Sciences 45310-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26100kg
Beschreibung
Befüllen Sie die Kimble™ Low Form Nessler Farbvergleichsröhrchen und lassen Sie ihren schattenfreien Boden unverfälschtes Licht übertragen.Es bilden sich keine dunklen Flecken, wenn die Röhrchen mit Flüssigkeit gefüllt und von oben betrachtet werden.
- Beständige Ringe und Zeichenerklärung aus weißem Keramikemail
- Graduierungslinie
- Durchsichtig
Spezifikation
50 mL | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
25 mm | |
Weiße Keramik-Emaille-Ringe und Hinweistext | |
Ring mit Graduierung | |
Unübertroffenes Set mit 6 |
Borosilikatglas | |
Durchsichtig | |
175 mm | |
USP, ASTM E 438, APHA | |
50 mL | |
4,92 bis 5,35 in. |