Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Filtrierflaschen
Für maximale Festigkeit entwickelt
Marke:  DWK Life Sciences 270504000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15332324
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dickwandig
  • Verstärkter Hals für gleichmäßigen Sitz des Stopfen mit dickem Flachflansch
  • Ohne Seitentabellierung
  • Langlebige, weiße Keramik-Emaille-Skala zur Anzeige des ungefähren Volumens
Zertifizierungen
Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E1406, Typ I
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E1406, Typ I
4000 ml
150 bis 500 ml
14.96 Zoll
20.8 cm
8.18 Zoll
Borosilikatglas
250 ml
38 cm
12