Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Heavy-Duty Messkolben der Klasse A aus Klarglas mit Stopfen aus PE
Mit Stopfen aus Polyethylen.
374.00 € - 627.30 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Mouth Style | Weit |
Bodenform | Flach |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11842943
|
DWK Life Sciences
92812P50 |
50 ml |
374.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11862943
|
DWK Life Sciences
92812P500 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11852943
|
DWK Life Sciences
92812P250 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Die breite Öffnung erleichtert den Zugang mit Pipetten
- Die starken, gleichmäßigen Wände gewährleisten eine hervorragende Beständigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit
- Mit großen, gut ablesbaren Permanentmarkierungen
- Flacher Innenboden zum Rühren mit Standard-Rührstäben
- Graduierung gemäß den Volumentoleranzen der Klasse A
- Kalibriert “auf Volumenaufnahme”
- Die Größen von 5 bis 250 ml sind kalibriert gemäß ASTM™ E288
Spezifikation
Polyethylen | |
Ja | |
Flach |
Borosilikatglas | |
Weit |