Learn More
Kimble™ Kontes™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Kimble™ Niedrige Griffin Becher mit Ausgießer haben durch ihren dicken, leicht ausgestellten Rollrand ausgezeichnete Ausgießeigenschaften und sind dank ihrer gleichmäßig starken Seitenwände und Böden auch für den Einsatz auf Heizplatten geeignet.
Marke: Kimble™ 140002000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.65500kg
Beschreibung
- Mattierte Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
- Gut ablesbare weiße Skala zum Messen und/oder Mischen von Flüssigkeiten
- Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
- Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Spezifikation
±5 % | |
Ja | |
Griffin | |
5.11 Zoll | |
2000 ml | |
Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten | |
7.48 Zoll | |
Ausguss | |
Dauerhafte matte Markierung | |
Becher |
ASTM E960 | |
Doppelte Skala, weiß | |
67.62 oz. | |
13 cm | |
Borosilikatglas | |
200 bis 2000 ml | |
19 cm | |
100 ml | |
12er-Pckg. |