Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ ULTRA-WARE™ Dickwandige Filterflaschen
Das dickwandige Borosilikatglas gewährleistet eine erhöhte mechanische Festigkeit für die Vakuumfiltration
170.42 € - 529.00 €
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11752754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
953760-2002
2000 ml
529.00 €
1 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 22-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
12851531
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
953760-1002
1000 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11702794
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
953760-4002
4000 ml Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Das dickwandige Borosilikatglas gewährleistet eine erhöhte mechanische Festigkeit für die Vakuumfiltration
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bietet ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs.
  • KimCote™ Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
  • ≠2 Seitenarm für den Anschluss eines flexiblen Schlauches mit 0..25 Zoll (6 mm) Innendurchmesser
  • 125 ml-Kolben: Mit Stopfenverbindung Nr. 5
  • 1, 2 und 4 l-Kolben: Mit Stopfenverbindung Nr. 8
Specifications
Specifications
Borosilikatglas