Beschreibung
Kimtech™ Die C2 Aviation Wipes-Reinigungstücher sind multifunktionsfähige und belastbare Tücher, die speziell für die Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt wurden und sich ideal für die Verwendung auf primären und sekundären strukturellen Oberflächen von Luftfahrzeugen eignen. Diese Tücher sind darauf ausgelegt, eine höhere Effizienz zu bieten, die Kosten zu kontrollieren und Abfälle zu reduzieren. Die Hydroknit™ Die Technologie stellt sicher, dass jedes Tuch stark genug ist, um verschiedenen Oberflächenarten ausgesetzt zu sein, und dennoch saugfähig genug ist für die fettigsten, öligsten und schwersten verschütteten Flüssigkeiten. Einzelne Blattgröße 34 cm (L) x 31 cm (B). Vereinbart mit Kimberly-Clark Professional™ Spender (Artikelnummer 6154, 6155 und 6146).
- 1 große Rolle mit 900 weißen Blatt (insgesamt 900)
- Speziell für die Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt.
- Hydroknit™ Die Technologie stellt sicher, dass die Tücher stark sind, um verschiedenen Oberflächenarten standzuhalten, und sehr saugfähig sind.
- Zur Verwendung auf primären und sekundären strukturellen Oberflächen von Flugzeugen.
- Vereinbart mit Kimberly-Clark Professional™ Spender (6154, 6155 und 6146).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 13,5 in. |
| Länge (metrisch) | 34.3 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12,2 in. |
| Breite (metrisch) | 31 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 34.3 x 31 cm |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle mit 900 Blatt (insgesamt 900) |
| Größe | Groß |
| Mehr anzeigen |