Beschreibung
- Ideal für eine Vielzahl von Trockenpolierarbeiten
- Verpackt in einem spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel
- Wiederverwendbare Tücher
- Ideal für kontrollierte Bereiche wie Transport, Gesundheitswesen und Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Poliertuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 15,4 in. |
| Länge (metrisch) | 39 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15,4 in. |
| Breite (metrisch) | 39 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Grün |
| Abmessungen (L x B) | 39 x 39 cm (15,4 x 15,4 in.) |
| Verpackungsmenge | 25 x 1 Box |
| Sterilität | Unsteril |