Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe – Grau
466.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
7
7,5
8
Beschreibung
- Handspezifisch
- Frei von Naturgummilatex
- Statisch ableitend in Verwendung
- In Polyethylen verpackt
- Verpackt für aseptisches Anziehen
- Umweltschonend – 50 % weniger lose Handschuhe als herkömmliche sterile Latexhandschuhe
- Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 3 und höher
- Stärke: 4 mil
- Länge: 30,5 cm (12 Zoll)
Compliance
Im Reinraum verpackt, entspricht den Anforderungen der Reinraum-Klasse 10, AQL-Dichtigkeitswert von 1.5. Gemäß ISO 9001 hergestellt. Erfüllt die Normen ASTM™ D 3767 und ASTM D 6319.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, ASTM D3767 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016; ASTMD6978-05 |
Cleanroom Class | Klasse 1/ISO 3 |
AQL | 1,5 |
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise strukturiert |
Finger Thickness (English) | 4 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,1 mm |
Hand | Spezifisch |