Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe – Grau
GREENER_CHOICE
Catalog Number p-3983685
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe sind PSA-Kategorie III-zertifizierte Reinraumhandschuhe für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen.
  • Handspezifisch
  • Frei von Naturgummilatex
  • Statisch ableitend in Verwendung
  • In Polyethylen verpackt
  • Verpackt für aseptisches Anziehen
  • Umweltschonend – 50 % weniger lose Handschuhe als herkömmliche sterile Latexhandschuhe
  • Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 3 und höher
  • Stärke: 4 mil
  • Länge: 30,5 cm (12 Zoll)
Compliance
Im Reinraum verpackt, entspricht den Anforderungen der Reinraum-Klasse 10, AQL-Dichtigkeitswert von 1.5. Gemäß ISO 9001 hergestellt. Erfüllt die Normen ASTM™ D 3767 und ASTM D 6319.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, ASTM D3767
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016; ASTMD6978-05
Cleanroom Class Klasse 1/ISO 3
AQL 1,5
Farbe Grau
Einwegprodukt Ja
Oberflächenbehandlung außen Teilweise strukturiert
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,1 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modell 11821
Serie Kimtech™ G3 steril
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 30.5 cm