Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Pure™ A6 Reinraumoveralls
Maintain ISO 7 Class C or higher cleanroom environments with breathable, ultra light overalls. The Kimtech Pure™ A6 Clean Overalls are made of a high performance, chemical resistant fabric that are origami folded to reduce gowning time.
Marke:  Kimberly-Clark™ 47685
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.66000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15508881
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • High performance chemical resistant fabric
  • Origami folded to reduce gowning time
  • Presented unzipped and inside-out reducing the risk of contaminating the outside of the garment
Spezifikation
Spezifikation
Laminated SMS
PPE Cat III Type 5/6 (Protection against particles/limited splash protection). Add Infectious agent protection. EN1149-1:1995 Antistatic garment
White
Collared
Breathable
Standing
Thumb loops
2X-Large