Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe
GREENER_CHOICE
Catalog Number 10628092
Click to view available options
Größe:
L
L Plus
M
S
XL
XS
Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe bieten Sicherheit und Reinheit, die sich Vielzahl von Reinraumumgebungen eignen, für nahtlosen Schutz, wann immer und wo immer er nötig ist.
Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe
  • Sicherer und sauberer Tragekomfort, geeignet für eine Vielzahl von Reinraumumgebungen
  • Die Nitrilhandschuhe bieten ein sehr hohes Maß an Sauberkeit und werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Sie eignen sich daher für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher.
  • Das synthetische Nitril-Polymer-Material ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt
  • Texturierte Fingerspitzen ermöglichen eine verbesserte Griffigkeit und eine ausgezeichnete Wasserdichtigkeit. Dadurch gibt es weniger kleine Löcher.
  • Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und einfaches Anziehen
  • Nichtsterile Nitril-Sicherheitshandschuhe sind außerdem latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturgummilatex verringert das Risiko von mit TYPE1-Handschuhen verbundenen Reaktionen und schützt den Träger sowie die Anwendung.
  • Die Handschuhe sind statisch ableitend und eignen sich daher für empfindliche Prozesse und Komponenten.
  • Kimtech™ G3 NxT™ Reinraumhandschuhe aus Nitril sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, schützen die Hände und gewährleisten gleichzeitig, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können.
  • Die Handschuhe sind gemäß der (EU)-Verordnung 2016/425 als PSA Kat. III kategorisiert und werden in reinraumverträglichem Polyethylen verpackt geliefert, damit sie problemlos in Ihre Prozesse integriert werden können.
  • Verpackung: 10 Beutel mit 100 beidhändig tragbaren, weißen Handschuhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; CE CAT III; PSA der Kategorie III - CE Complex
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (metrisch) 30 cm