Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe – Grau
371.62 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
353.04 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
353.04 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
7
7,5
8
Beschreibung
- Sterile Kimtech Pure™ G3 Steriling™ Nitrilhandschuhe sind gemäß PSA-Kategorie III zertifizierte Reinraumhandschuhe, die für eine Reihe anspruchsvoller Anwendungen geeignet sind.
- Die Handschuhe sind handspezifisch und bestehen aus sterilem Nitril, was zu einer verbesserten Kontaminationskontrolle führt, die eine Reihe strenger regulatorischer Bedingungen erfüllt.
- Durch die bequeme Passform eignen sich die puderfreien Handschuhe für eine doppelte Behandschuhung mit demselben Tast- und Tragegefühl wie einzelne Latexhandschuhe, ohne die Gefahr einer Latexallergie des Typs 1.
- Die texturierte Oberfläche verbessert die taktile Kontrolle und Empfindlichkeit.
- Ideal für Reinräume der Klasse EU GMP ISO 5 Gütegrad A für sterile Reinräume oder Reinräume höherer Klasse.
- Die Nitrilhandschuhe sind aufgrund ihrer reduzierten Dicke und der effizienten, abfallsparenden und dennoch sicheren Verpackung ebenfalls umweltfreundlich.
- Die gebördelten Ränder machen die Einweghandschuhe fester und erleichtern das Anziehen.
- Sie weisen einen hohen Reinheitsgrad von max. 1200 Partikeln > 0.5 μm/cm2 und einen Endotoxingehalt von max. 20 Einheiten/Paar auf. Außerdem erfüllen die Handschuhe folgende Anforderungen:
- EN374-1:2003 Chemikalienspritzschutz
- EN374-2:2003 Schutz vor Mikroorganismen, Grad 2
- AQL 1.5
- Spritzschutz vor zytotoxischen Medikamenten, ASTMD6978-05
- Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level, SAL) 10-6
- ISO 16604:2004 Schutz gegen das Eindringen von Viren
- Antistatik-getestet, gemäß den Anforderungen in EN1149-5:2008
Compliance
Im Reinraum verpackt, entspricht den Anforderungen der Reinraum-Klasse 10, AQL-Dichtigkeitswert von 1.5. Gemäß ISO 9001 hergestellt. Erfüllt die Normen ASTM™ D 3767 und ASTM D 6319.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001; CE CAT III; PSA der Kategorie III - CE Complex |
Farbe | Grau |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Hand | Spezifisch |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 7,5 |
Sterilität | Steril |
Länge (metrisch) | 30.5 cm |