Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Pure™ G3 Sterling™ sterile Nitrilhandschuhe
Kimtech™ G3 Sterling™ sterile Nitrilhandschuhe bieten hohen Schutz vor Kontamination und werden in sterilen Reinräumen der EU-GMP-ISO-Klasse 5 Stufe A oder höher verwendet. Die handspezifischen Handschuhe lassen sich übereinander anziehen, sind latexfrei und nicht-pyrogen.
Marke: Kimberly-Clark™ 11827
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.20000kg
Beschreibung
- Sterile Kimtech Pure™ G3 Steriling™ Nitrilhandschuhe sind gemäß PSA-Kategorie III zertifizierte Reinraumhandschuhe, die für eine Reihe anspruchsvoller Anwendungen geeignet sind.
- Die Handschuhe sind handspezifisch und bestehen aus sterilem Nitril, was zu einer verbesserten Kontaminationskontrolle führt, die eine Reihe strenger regulatorischer Bedingungen erfüllt.
- Durch die bequeme Passform eignen sich die puderfreien Handschuhe für eine doppelte Behandschuhung mit demselben Tast- und Tragegefühl wie einzelne Latexhandschuhe, ohne die Gefahr einer Latexallergie des Typs 1.
- Die texturierte Oberfläche verbessert die taktile Kontrolle und Empfindlichkeit.
- Ideal für Reinräume der Klasse EU GMP ISO 5 Gütegrad A für sterile Reinräume oder Reinräume höherer Klasse.
- Die Nitrilhandschuhe sind aufgrund ihrer reduzierten Dicke und der effizienten, abfallsparenden und dennoch sicheren Verpackung ebenfalls umweltfreundlich.
- Die gebördelten Ränder machen die Einweghandschuhe fester und erleichtern das Anziehen.
- Sie weisen einen hohen Reinheitsgrad von max. 1200 Partikeln > 0.5 μm/cm2 und einen Endotoxingehalt von max. 20 Einheiten/Paar auf. Außerdem erfüllen die Handschuhe folgende Anforderungen:
- EN374-1:2003 Chemikalienspritzschutz
- EN374-2:2003 Schutz vor Mikroorganismen, Grad 2
- AQL 1.5
- Spritzschutz vor zytotoxischen Medikamenten, ASTMD6978-05
- Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level, SAL) 10-6
- ISO 16604:2004 Schutz gegen das Eindringen von Viren
- Antistatik-getestet, gemäß den Anforderungen in EN1149-5:2008
Spezifikation
ISO 5 | |
Beaded | |
9 | |
Powder-free | |
Sterile | |
ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Textured Fingertips | |
Nitrile | |
After Aging: 38, Before Aging: 42 | |
Gray | |
30.5 cm |