Learn More
Kinasepuffer V (5x), Thermo Scientific™
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
41.15 € - 50.33 €
Spezifikation
Komponenten | 100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Ambient temperatures |
Produkttyp | Kinase buffer V (5X) |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15494499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62045.AK |
250 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15484499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62045.AE |
100 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Formulierung: 100 mM MOPS, 50 mM Magnesiumchlorid und 50 mM Manganchlorid, pH 7.4
Spezifikation
100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4 | |
Ambient temperatures | |
Kinase buffer V (5X) | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke