Learn More
HMC Europe GLP-Set für Autoklaven der Serie HV
Kombiniert zwei häufig bestellte Zubehörteile. Drucker und Abluftfilter.
Marke: HMC Europe 50021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Ein Satz enthält:- Drucker für die Aufzeichnung der Sterilisation (Daten, Temperatur und Zeit)
- Abluftfilter (inklusive Filterkassette) zum Sterilisieren von hochinfektiösen Materialien
- In-Line-Sterilisationskassette
Spezifikation
HMC Autoklaven, Serie HV | |
GLP-Paket | |
Abluftfilter, Kassette und Drucker |