Learn More
HMC Europe Temperatursensoren für vertikalen Autoklaven
Für die Sterilisation von Flüssigkeiten. Extrem flexibel, mechanisch und chemisch beständig. Schnell reagierender, gekapselter, dampfdichter Verschluss.
Marke: HMC Europe 51001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Temperaturmessfühler in der Kammer.
- So konzipiert, dass der Anwender die Spitze der Sonde in die zu sterilisierende Ladung setzen kann. Es wird normalerweise an der schwierigsten Stelle zum Sterilisieren eingesetzt.
Spezifikation
HMC-HG Autoklav | |
Flexibler Temperaturfühler |