Learn More
Kinematica PT-DA / PTA Adapter
Accessory allows old model generators used on old model PT 3100 and PT 10-35 to be used with new models PT 3100D & PT 10-35 GT Homogenizer.
Marke:  Kinematica 11035001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10163793
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Users of older model Polytron™ Homogenizers (3100 & 10-35) can use their existing generators when using new models with the advanced quick connect feature.
Spezifikation
Spezifikation
100/115/220/240 V
Ideal for dispersing aggregate with A coupling
Polytron™ PT 3100/1035 generator
1 Ea.