Learn More
Lonza™ Kinetic-QCL™ Kinetischer LAL-Test für große Mengen (Chromogener Test); 2400 Testkit
Beschreibung
- Bulk-Kinetik-Chromogen-LAL-Assay zum Endotoxinnachweis für 2040 Tests.
- Das Kit enthält kein Endotoxin: E50-643L muss separat bestellt werden.
- Erhältlich als Sonderanfertigung.
- Nachweisempfindlichkeit: 0,005 - 50 EU/ml
- Der empfindlichste der LAL-Tests.
- Quantitativer, kinetischer Test zum Nachweis von Endotoxin gramnegativer Bakterien.
- Eine Probe wird mit dem rekonstituierten LAL-Reagenz in einer 96-Well-Platte vermischt und in ein Inkubationsplattenlesegerät gestellt, das die Absorption bei 405 nm misst.
- Die Reaktion wird im Laufe der Zeit automatisch auf das Auftreten einer gelben Färbung überwacht.
- Die für den Farbumschlag erforderliche Zeit ist umgekehrt proportional zur Menge des vorhandenen Endotoxins.
- Die Konzentration unbekannter Proben kann dann anhand einer Standardkurve berechnet werden.
- Die am besten geeignete Wahl für die Prüfung von Parenteralia, Impfstoffen, Antibiotika und Biologika in kleinen Volumina.
- Weniger anfällig für Hemmstoffe, die den Gerinnungsmechanismus bei turbidimetrischen und Gelgerinnungstests beeinträchtigen könnten.
- Ideal für biologische Produkte wie Impfstoffe und Antibiotika.
Spezifikation
Spezifikation
| Assays | Kinetischer chromogener LAL-Test zum Nachweis von Endotoxinen |
| Beschreibung | Nachweisempfindlichkeit: 0,005 bis 50 EU/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Endotoxin-Nachweis |
| Menge | 100 Durchstechflaschen LAL-Lysat, 24 Tests/Fläschchen |