Learn More
Macherey-Nagel™ 96-Well-Zubehörset A für KingFisher
Beschreibung
Die Magnetperlentechnologie bietet ein geschlossenes System, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination stark reduziert wird. NucleoMag Die Technologie lässt sich problemlos an gängige Laborautomatisierungsplattformen anpassen. Es kann entweder mit statischen Stifttrennern (z. B. NucleoMag SEP) oder in Roboterarbeitsstationen integrierte Magnetabscheider. Kit-Komponenten: NucleoMag 96 Gewebe – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96 Trace – NucleoMag B-Beads, Puffer, Proteinase K; NucleoMag 96. Werk – NucleoMag C-Beads, Puffer.
Schnelle, wirtschaftliche Aufreinigung genomischer DNA mit hochgradig reaktiven superparamagnetischen Beads, leicht an automatisierten Einsatz anpassbar- Stichprobengröße: NucleoMag 96 Gewebe – bis zu 20 mg tierisches Gewebe, 1 x 10⁷ Zellen oder Bakterien NucleoMag 96 Trace – Mundschleimhautabstriche, getrocknete Blutflecken, Zigarettenfilter NucleoMag 96. Werk – 20 mg bis 50 mg Pflanzengewebe
- Typischer Ertrag: NucleoMag 96 Gewebe/Pflanze – 10 μg bis 20 μg DNA NucleoMag 96 Trace – 1 μg bis 3 μg DNA
- A 260/280≥ 1,6 bis 1,9
- Probenkonzentration möglich
- Vollständige Entfernung der PCR* Inhibitoren
- Kleine Elutionsvolumina (≥ 50 μL)
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Gebrauchsfertige DNA für Downstream-Prozesse
- Bindungskapazität: 0,4 μg DNA pro μL von NucleoMag Kugelaufhängung
- Perlengröße: 1 m μbis 3 μm
- Minimiert Bead-Verschleppung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | KingFisher 96 Zubehör-Kit A |
| Enthält | NucleoMag 96Kits mit KingFisher 96-Plattform |
| Menge | Je 1 |