Learn More
Thermo Scientific™ Kingfisher Apex Tischgerät zur Probenvorbereitung
KingFisher Apex ist das anwenderfreundlichste und vielseitigste Tischgerät zur Probenvorbereitung im Labor für 24 und 96 Proben pro Durchgang. Konsistente Extraktion mit hohem Durchsatz von DNA, RNA, Proteinen und Zellen mit einer umfangreichen Auswahl an validierten Anwendungsprotokollen
Marke:  Thermo Scientific™ 5400910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 56.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16592442
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
KingFisher Apex ist ein vielseitiges und anwenderfreundliches Gerät, das mithilfe der Magnetpartikelverarbeitung die Aufreinigung oder Isolierung von DNA, RNA, Proteinen und Zellen aus praktisch jeder Quelle automatisiert. Der Apex bewegt magnetische Beads und keine Flüssigkeiten durch die Hauptschritte der Probenvorbereitung – binden, waschen, eluieren. Dieser Prozess liefert ausgezeichnete Qualität, reproduzierbare Ergebnisse und reduziert die Zeit für die Probenverarbeitung.
  • Anwenderfreundliches Probenaufbereitungssystem mit hohem Durchsatz zur Automatisierung von DNA/RNA, Protein und Zellaufreinigung
  • Bietet vielseitige und schnelle Aufreinigung mit reproduzierbaren Ergebnissen
  • Bedienungsfreundliche Anwenderoberfläche mit Touchscreen für den Anwender zur Regelung aller Details des Anwendungs- und Aufreinigungsprozesses
  • BindIx PC-Software für zusätzlichen Komfort
  • Umfangreiche Auswahl an validierten Protokollen für verschiedene Anwendentypen
  • Cloud-Bibliothek für den schnellen Protokollabruf
Spezifikation
Spezifikation
Plasma, Blut, Urin, Speichel, Zellhomogenat, Gewebehomogenat
10 bis 80 μl
96 Proben
>98 % bei 2,8 µm Partikelgröße
10 Zoll-Touchscreen
+4 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
ca. > 1 μm
96 in einem Rahmen, austauschbar
2 St.
22 in.
18 in.
123 lbs
31 in.
PCR/qPCR, Sequenzierung, Massenspektrometrie
8
KingFisher Apex mit 96 PCR-Kopf
Unten +4 °C
Genomik und Proteomik, Target-Identifizierung, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle, Forensik
96
96
Bis zu 23 h 59 min
96 PCR-Platte (mit halbhohem Rand)
56 cm
46 cm
56 kg
79 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen