missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DL5/CD158f Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18472169 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18472169 0.05 mg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18472169 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00057292B01P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

KIR2DL5/CD158f Polyclonal antibody specifically detects KIR2DL5/CD158f in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KIR2DL5/CD158f
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer AAI60063.1
Gen-Alias CD158F, CD158F1, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL5A, killer cell immunoglobulin-like receptor KIR2DL5A, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 5, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 5A, killer-cell Ig-like receptor, KIR2DL5, KIR2DL5.1, KIR2DL5.3, KIR2DL5B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen KIR2DL5A (AAI60063.1, 1 a.a. - 375 a.a.) full-length human protein. MSLMVISMACVGFFLLQGAWTHEGGQDKPLLSAWPSAVVPRGGHVTLLCRSRLGFTIFSLYKEDGVPVPELYNKIFWKSILMGPVTPAHAGTYRCRGSHPRSPIEWSAPSNPLVIVVTGLFGKPSLSAQPGPTVRTGENVTLSCSSRSSFDMYHLSREGRAHEPRLPAVPSVNGTFQADFPLGPATHGGTYTCFGSLHDSPYEWSDPSDPLLVSVTGNSSSSSSSPTEPSSKTGIRRHLHILIGTSVAIILFIILFFFLLHCCCSNKKNAAVMDQEPAGDRTVNREDSDDQDPQEVTYAQLDHCVFTQTKITSPSQRPKTPPTDTTMYMELPNAKPRSLSPAHKHHSQALRGSSRETTALSQNRVASSHVPAAGI
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57292
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.