Learn More
KIR2DS2 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18089106 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18089106 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18089106 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP198548
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
KIR2DS2 Polyclonal specifically detects KIR2DS2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen KIR2DS2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_036444
Gen-Alias 183ActI, CD158b, CD158J, cl-49, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, short cytoplasmic tail, 2, NKAT5, p58 KIR
Gensymbole KIR2DS2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this antibody is KIR2DS2 - N-terminal region. Peptide sequence ETVILQCWSDVRFEHFLLHREGKYKDTLHLIGEHHDGVSKANFSIGPMMQ.
Molekulargewicht des Antigens 32 kDa
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100132285
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG