Learn More
HUBER KISS 118A, Durchsicht-Badthermostat
Beschreibung
- Hohen Temperaturkonstanz
- Übertemperatur- und Unterniveauschutz, Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876)
- Eine leistungsstarke Druck-Saug-Pumpe sorgt für optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Thermostatenbad
- Eine leistungsstarke Druck-Saug-Pumpe ermöglicht mittels Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen
- KISS Temperaturregler
- Einfache Bedienung mit Menüführung
- Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Istwert, Tmin, Tmax
- Statusanzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
- USB und RS232 Schnittstelle
- Autostart-Funktion bei Netzausfall
- 3 Farbvarianten erhältlich: Grau (Standard), Blau, Rot
- Wärme-Badthermostate mit Bädern aus Polycarbonat
- Die Geräte sind einfach zu bedienen und eignen sich für viele Anwendungen wie z.B. Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung oder Lebensmittelkontrolle.
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | KISS |
| Pumpentyp | KISS 118 A durchsichtiges Umwälzbad |
| Temperaturbereich | 25 bis 100 °C |
| Heizleistung | 1,5 - 2,1 kW |
| Material | Polycarbonat |
| Max. Druck | 14 l/min; 0,25 bar |
| Modell | KISS 118 A |
| Geschwindigkeit | M16x1 AG Stecker |
| Tiefe (metrisch) | 520 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 17,6 lb. |
| Show More |